Unterziehhandschuhe, HyFlex® 48-100 / 48-101
Lieferant: Ansell
48-100/10 48-100/11 48-100/6 48-100/7 48-100/8 48-100/9 48-101/10 48-101/11 48-101/6 48-101/7 48-101/8 48-101/9
ANSE48-100/10EA 41.3 CHF
ANSE48-100/10 ANSE48-100/11 ANSE48-100/6 ANSE48-100/7 ANSE48-100/8 ANSE48-100/9 ANSE48-101/10 ANSE48-101/11 ANSE48-101/6 ANSE48-101/7 ANSE48-101/8 ANSE48-101/9
Unterziehhandschuhe, HyFlex® 48-100 / 48-101
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe aus Nylon mit PU-beschichteter Handfläche sind für leichte Anwendungen entwickelt, bei denen guter Komfort und Abriebfestigkeit erforderlich sind.
  • Optimaler Schutz für leichte Arbeiten, hoher Tragekomfort
  • Gute Bewegungsfreiheit für die präzise Handhabung von kleinen Objekten
  • Elastischer Nylonträger für außergewöhnlich engen Sitz
  • Hervorragende Alternative zu leichten Lederhandschuhen
  • Erhältlich in weiß oder schwarz
Ideal für die präzise Handhabung kleiner Objekte in trockenen oder leicht öligen Umgebungen.
Colour: White