Ammoniumsulfid 20 - 24% in wässriger Lösung, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
3524-04EA 279 CHF
3524-04
Ammoniumsulfid 20 - 24% in wässriger Lösung, AR®, Macron Fine Chemicals™
Ammonium sulphide
Formel: H₈N₂S
MW: 68,14 g/mol
Dichte: 1,00 g/cm³
MDL Number: MFCD00010892
CAS-Nummer: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (6.1) (3),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (as (NH₄)₂S) 20.0 - 24.0 %
Antimony (Sb) ≤0.0005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Carbonate (CO₃) ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.04 %