VWR®, Bartschutz, PP
Lieferant: VWR
VWR®
113-7920EA 39.15 CHF
113-7920
VWR®, Bartschutz, PP
Einweg-Kleidung
Bartschutz aus PP-Vlies. Für unkritische Anwendungen.
  • Gummizug um den Hals
  • Atmungsaktives, weiches Material
  • Latexfrei
Größe: 46 cm
Gewicht: 11 g/m²