VWR® pH-Elektrode, Flach
Lieferant: VWR
VWR®
662-1381EA 368 CHF
662-1381
VWR® pH-Elektrode, Flach
Elektroden pH-Elektroden
Diese Elektrode mit flacher Oberfläche ist eine pH/Referenz-Kombinationselektrode mit doppeltem Referenzdiaphragma. Sie beinhaltet eine pH- und eine Referenz-Halbzelle. Die Referenzelektrode ist versiegelt und mit Gel gefüllt und umfasst ein peripheres, semiporöses Polyethylen-Diaphragma.
  • Zur Verwendung mit einer Vielzahl von instrumentellen Techniken wie FIA, HPLC und IEF
  • Geeignet für die ständige Überwachung des pH-Werts bei geringen Fließgeschwindigkeiten in chemischen Systemen auf dem Labortisch
Max. Druck: 6894,7 mbar (100 psi).
Bestellinformation: Muss mit einer geeigneten Durchflusszelle verwendet werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.