Ausgießringe für Laborflaschen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
1089911 1089914 1089917
SCOT1089911EA 10.6 CHF
SCOT1089911 SCOT1089914 SCOT1089917
Ausgießringe für Laborflaschen, DURAN®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, coloured.
  • Size GL 45
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For reagent and media bottles.