VWR®, Lamellenstopfen, PE
Lieferant: VWR Collection
212-0550EA 86.6 CHF
212-0550 212-0551 212-0552 212-0553 212-0554 212-0572 212-0573 212-0574 212-0575 212-0576 212-0577 212-0578 212-0664 212-0665 212-0666 212-0667 212-0679
VWR®, Lamellenstopfen, PE
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Stopfen, PE, mit Lamellen, für Reagenzgläser mit 12 - 16 mm Ø.
  • Verschiedene Farben