Flaschen, Weithals, quadratisch, mit Schraubverschluss
Lieferant: BURKLE
0338-1000 0338-0250 0338-0500
BURK0338-1000EA 6.1 CHF
BURK0338-1000 BURK0338-0250 BURK0338-0500
Flaschen, Weithals, quadratisch, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Bruchsicher
  • Auslaufsicher
  • Spezielles Beschriftungsfeld (für Etiketten oder manuelle Beschriftung)
Kostengünstig und ideal zum Füllen und Lagern von Flüssigkeiten, Pulver und Granulaten.