Chromatographiepapiere
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
143116 143156 143177 143226 143230 143225 143219 143204 143203 143139 143124 143130 143229 2.527.580680N 2.527.350450N
514-1182EA 276 CHF
514-1182 514-1189 514-1190 514-1129 BINZ143230 BINZ143225 514-1191 BINZ143204 BINZ143203 514-1188 BINZ143124 514-1187 BINZ143229 514-1193 514-1192
Chromatographiepapiere
Filter Filterpapiere Chromatographiepapier
Ahlstrom-Munksjö bietet eine ganze Reihe qualitativ hochwertiger Baumwollpapiere mit hohem Saugvermögen an – ideal für chromatographische Analysen und Blotting-Verfahren mit Gel (Southern, Northern und Western Blots). Ahlstrom-Munksjö stellt sowohl in Europa als auch in den USA saugfähige Papiere aus Baumwolllinters höchster Reinheit her. Diese Medien enthalten keinerlei Zusätze, sodass eine Kontamination während der Transferschritte verhindert wird.
  • Hohe Reinheit
  • Gleichmäßige Absorption
  • Hohe Konsistenz innerhalb einer Charge und zwischen den Chargen
  • Große Auswahl unterschiedlicher Dicken und Saughöhen
  • Anwendungsspezifische Größen und Verpackung
Die saugfähigen Papiere von Ahlstrom-Munksjö werden mit einer großen Auswahl unterschiedlicher Dicken und Saughöhen hergestellt, um optimale Wicking-Eigenschaften bzw. optimales Trocknen und Blotting für die jeweilige Anwendung zu gewährleisten. Jedes Medium wurde speziell für eine hohe Qualität und Konsistenz entwickelt. Strenge Kontrollen gewährleisten ein Höchstmaß an Gleichmäßigkeit, Einheitlichkeit und Glätte der Bögen in allen Sorten. Dies trägt zu einem sauberen und gleichmäßigen Transfer beim Blotting bei.
Anwendungen: Chromatographie, Elektrophorese, Northern, Western und Southern Blots, Antibiotikatestblättchen, Keimprüfung.
Die Artikel sind entsprechend der jeweiligen Kundenanforderungen und Industriestandards in verschiedenen Größen und Verpackungsoptionen erhältlich.