Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
35 37 36
LAMA35EA 9.6 CHF
LAMA35 LAMA37 LAMA36
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Mit innere Kappe ausgestattet
  • Neigung der Schultern garantiert eine komplette Leerung
  • Für Lebensmittel
Geeignete für die Lagerung von dichten Flüssigkeiten, Granulaten und Pulvern. Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Befüllen.