Pyknometer für bituminöse Materialien
Lieferant: Neubert
NEUB0321-50-0011EA 302 CHF
NEUB0321-50-0011 NEUB0321-50-1000 NEUB0321-60-60 NEUB0321-51-1000 NEUB0321-50-2000_U
Pyknometer für bituminöse Materialien
Pyknometer
Natronkalkglas oder Borosilikatglas 3.3
  • 2-teilig, beide Teile mit Identifikationsnummer
  • Verschluss mit Trichter für einfaches Befüllen
  • Ringmarke an Verschluss-Stiel