VWR®, Stopfen für Drosophila-Röhrchen und -Flaschen
Lieferant: VWR Collection
734-2672EA 332 CHF
734-2672 734-2673 734-2875
VWR®, Stopfen für Drosophila-Röhrchen und -Flaschen
Stopfen Cellulosestopfen
Diese Stopfen bestehen aus gebundenem dichtgewobenem Zelluloseacetat, das einen hervorragenden Schutz vor Milbenbefall bietet. Sie werden in Präzisionsarbeit hergestellt für gleichbleibende Passform und minimalen Abfall.
  • Reduzierte Verdunstung, Lebensmittel bleiben länger frisch
  • Minimale Faserabgabe im Vergleich zu Baumwolle und Viskose
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904