Titrator, TitroLine® 5000
Lieferant: SI Analytics
285225760 285225770 285225790 285225780 285225850 285225740 285227750 285227760 285227770
661-0213EA 5840 CHF
661-0213 661-0214 661-0216 661-0215 661-0221 SCOI285225740 661-0274 661-0275 661-0276
Titrator, TitroLine® 5000
Titratoren
TitroLine® 5000 ist das Nachfolgemodell des TitroLine® easy, ein einfach zu bedienender automatischer Titrator für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasser/Abwasser, Umweltanalyse und Lebensmittelanalyse.
  • Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP, Silber- und weitere mV-Elektroden
  • PT1000- und NTC 30-Temperaturmesseingang für die automatische Temperaturkompensation
  • Vorinstallierte Standardmethoden für FOS/TAC, Basengehalt, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid usw.
  • Lineare und dynamische Titration zum Äquivalenzpunkt
  • Titration zum pH- und mV-Endpunkt
  • Gleiche manuelle Titrations- und Dosierfunktion wie die Kolbenbürette Titronic® 300
Lieferumfang: Basisgeräte (M1) werden mit gebrauchsfertig montierter 20 oder 50 ml-Dosiereinheit, Handtaster TZ 3880, Titrationsklemme, Stativstange, Magnetrührer TM 50 und Netzgerät geliefert. Bei M2 Geräten sind auch eine pH-Elektrode und ein Puffersatz enthalten. Bei der M3 Einheit ist eine Ag-Elektrode anstelle der pH-Elektrode enthalten.