Mess-Fadenzähler
Lieferant: Eschenbach
630-8699EA 71 CHF
630-8699 630-8329 ESCH1272
Mess-Fadenzähler
Lupen
Fadenzähler mit seitlicher Skala.
  • Einteilung der Skala in Millimeter
  • Für technische Anwendungen geeignet