Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Uvex1, 8545
Lieferant: UVEX
8545.8/51 8545.8/40 8545.8/35 8545.8/36 8545.8/37 8545.8/39 8545.8/52 8545.8/41 8545.8/42 8545.8/43 8545.8/44 8545.8/45 8545.8/46 8545.8/47 8545.8/48 8545.8/49 8545.8/50 8545.8/38
UVEX8545.8/51EA 164 CHF
UVEX8545.8/51 UVEX8545.8/40 UVEX8545.8/35 UVEX8545.8/36 UVEX8545.8/37 UVEX8545.8/39 UVEX8545.8/52 UVEX8545.8/41 UVEX8545.8/42 UVEX8545.8/43 UVEX8545.8/44 UVEX8545.8/45 UVEX8545.8/46 UVEX8545.8/47 UVEX8545.8/48 UVEX8545.8/49 UVEX8545.8/50 UVEX8545.8/38
Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Uvex1, 8545
Schuhe und Stiefel
Metallfreie und leichte Sicherheitsschuhe im breiten Sport-Design mit atmungsaktivem, wasserabweisendem Microvelours-Obermaterial und weicher, gepolsterter Lasche und Zunge sowie Zweidichten-PUR-Laufsohle. Frei von Silikonen, Weichmachern usw. Geeignet für Personen mit Chromallergie.
  • Anatomische Form, gute Seitenstabilität
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Optimale Belüftung dank Distance-Mesh Futtermaterial
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem
  • Rutschfeste Sohle mit Stoßdämpfung an der Ferse und vorne am Fuß
  • 100% metallfreie Xenova® Zehenschutzkappe
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <35 Megaohm
Für Chromallergiker geeignet. Aus synthetischen Materialien gefertigt.
Farbe: Schwarz
Breite: 11
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN 20345:2011; S2, SRC