Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Lieferant: Thermo Scientific
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033548 51033549 51033558 51033559 51033588 51033589 51033598 51033599 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 3.4 CHF
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1526 390-1527 390-1528 390-1529 390-1532 390-1533 390-1534 390-1535 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Die Heracell™ VIOS Serie wurde speziell für empfindliche Kulturen wie Stamm- und Primärzellen entwickelt und eignet sich für die Forschung sowie für anspruchsvolle pharmazeutische und klinische Anwendungen. Die Geräte sind wahlweise mit Innenräumen aus elektropoliertem Edelstahl oder aus 100% reinem Kupfer erhältlich. Die Ausstattung umfasst verstellbare perforierte Einlegeböden, leicht zu reinigende Ecken, eine komfortable Zugangsöffnung sowie eine beidseitig montierbare Außentür für maximale Flexibilität.
  • THRIVE Luftzirkulationssystem mit langlebigen, kompensierenden CO₂-Sensoren und In-Situ-Sonden für eine zuverlässige Echtzeit-Überwachung sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung ohne unerwünschte Probenvariation und schnelle Erholzeiten von weniger als 10 Minuten nach dem Öffnen der Tür. Optional mit O₂-Regelung zur Optimierung des Wachstums von Säugerzellen
  • Intuitiver iCAN-Touchscreen zur Anzeige aller Arbeitsparameter und Funktionen - Daten-/Fehlerprotokollierung, Bildschirmaufforderungen in meheren Sprachen, Daten-Download via Standard-USB
  • Integrierte Wasserwanne mit eingebautem Cold Spot sorgt für 93% rH und einen trockenen Innenraum plus Wasserbehandlung und -überwachung ohne Beeinflussung von Zellkulturen und verbessert den Zugriff
  • Über-Nacht-Hochtemperaturzyklus SteriRun™ 12 Stunden bei 180 °C erreicht nachweislich die Sterilisierungstemperatur auf allen Oberflächen für eine 6-Log-Reduktion. Es ist kein Entfernen der Sensoren notwendig
  • HEPA-Filter der Klasse ISO 5 zum Schutz des Innenraums ist standardmäßig vorhanden. Optional kann eine Kammer aus 100% Vollkupfer für eine ultimative Kontaminationskontrolle eingesetzt werden
Fühler und Gassensoren im Innenraum ermöglichen ein schnelles Reagieren auf eventuelle Abweichungen von den eingestellten Bedingungen. Die dualen Temperatursonden mit PID-Controller bieten einen Übertemperaturschutz; die Temperaturen werden nach einem 30-sekündigen Öffnen der Tür in unter 5 Minuten wiederhergestellt. Zwei CO₂-Sensortechnologien stehen zur Auswahl: Der temperaturbeständige, glühlampenlose Infrarot-CO₂-Sensor IR180Si bietet eine verbesserte Stabilität und eine zuverlässige Lebensdauer. Dieser Sensor ist ideal für Labore, die eine optimale Lösung für moderne, anspruchsvolle und hochvolumige Zellkulturanwendungen suchen. Die CO₂-Messung wird nicht durch Schwankungen von Temperatur, Feuchte, Sauerstoff oder Luftdruck beeinflusst.
Alternativ steht der TC180-Sensor zur Auswahl. Dieser Sensor eignet sich ideal für alltägliche Zellkulturanwendungen, er bietet eine verbesserte Stabilität mit interner Feuchtekompensation für schnellere Erholzeiten und minimiert Abweichungen zwischen zwei Kalibrierungen. Viele Zelltypen gedeihen am besten in CO₂-Inkubatoren mit reduziertem Sauerstoffgehalt. Die Kultivierung von Zellen bei verringerter Sauerstoffkonzentration bildet die physiologischen Bedingungen besser nach und bewirkt ein Zellverhalten, das einer in-vivo-Umgebung besser entspricht.
Die Inkubatoren mit Sauerstoffregelung („Tri-Gas-Inkubatoren“) sind mit hochmodernen Zirkoniumoxidsensoren ausgestattet und erzeugen Bedingungen, in denen Zellen schneller und gesünder wachsen. Der Inkubator kann dabei speziell für den benötigten O₂-Bereich gewählt werden: für die Simulation hypoxischer (1-21%) Umgebungen für Primärzell-, Stammzell- sowie Embryonenkultur-Anwendungen oder für hyperoxische (5-90%) Bedingungen für Forschungsanwendungen im Bereich von Lungen-, Netzhaut- und anderen empfindlichen Geweben.
Zertifizierungen: CE, CSA.
Zubehörinformationen: Speziell gestaltete Inkubatoren mit umgebauten Kammern können mithilfe von Cell Lockern individuell angepasst werden. Diese herausnehmbaren, geschützten Kammern sind beim Kultivieren sensitiver Kulturen wie Stamm- und Primärzellen in Inkubatoren, die häufig geöffnet oder mit anderen Personen geteilt werden, auf optimierte Effizienz und Sicherheit ausgerichtet. Alle Komponenten für das Cell Locker-System sind separat zu bestellen.
Lieferumfang: Lieferung mit perforierten Einlegeböden aus Edelstahl und einer Datenerfassungs-Software auf CD zur vereinfachten Datenerfassung über den USB-Ausgangs (Ø 42 mm). Eine große Auswahl an Zubehör und ab Werk eingepassten Optionen, wie z. B. 4-20 mA Signal-Ausgang für die Anbindung an externe Datenerfassungssysteme, Türanschlag links, interner Gaswächter (CO₂ oder N₂/O₂) sowie 3-türige Innen-Gasblende sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an Avantor, da diese Optionen nicht nachgerüstet werden können.