ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex 1 Damen, 8562
Lieferant: UVEX
8562.8/36 8562.8/35 8562.8/39 8562.8/37 8562.8/38 8562.8/43 8562.8/42 8562.8/41 8562.8/40 8562.7/35 8562.7/36 8562.7/37 8562.7/38 8562.7/39 8562.7/40 8562.7/41 8562.7/42 8562.7/43
114-5812EA 159 CHF
114-5812 114-5568 114-5815 114-5813 114-5814 114-5819 114-5818 114-5817 114-5816 UVEX8562.7/35 UVEX8562.7/36 UVEX8562.7/37 UVEX8562.7/38 UVEX8562.7/39 UVEX8562.7/40 UVEX8562.7/41 UVEX8562.7/42 UVEX8562.7/43
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex 1 Damen, 8562
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichter, flexibler und robuster Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Lederobermaterial, Zunge und Schuhkragen weich gepolstert, Zwei-Dichten-PUR-Sohle (öl- und benzinabweisend, antistatisch) ohne lackbenetzungsstörende Substanzen wie Silikone oder Phthalate.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Belüftung dank Distance-Mesh-Futtermaterial
  • Herausnehmbare antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Rutschfeste Sohle mit Stoßdämpfung an der Ferse und vorne am