Leitfähigkeits-, TDS- und Salinitäts-Tester, Pocket Pro™
Lieferant: Hach
9531200 9531300 9531400 9531500 9531600
663-0259EA 206 CHF
663-0259 663-0260 663-0261 663-0262 663-0263
Leitfähigkeits-, TDS- und Salinitäts-Tester, Pocket Pro™
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Diese Tester mit integriertem Sensor messen Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur von allgemeinen Wasserproben. Sie sind wasserdicht und schwimmfähig.
  • Einfache Kalibrierschritte und integrierte Diagnosefunktion
  • Leicht zu ersetzende AAA-Batterien und ein praktisches Probengefäß erleichtern die Wartung und Messungen
  • Große LCD-Anzeige ist leicht ablesbar
  • Intuitive Bedienführung
  • 1 Jahr Garantie auf Messgerät und Sensor
Lieferumfang: Alle Tester werden mit 4 AAA-Batterien, Trageschlaufe, Kalibrierlösung und Kurzanleitung geliefert.