Kanülenfilter, Erweka-Stil
Lieferant: QUALITY LAB ACCESSORIES
FIL001-EW-100 FIL001-EW-1000
QLAAFIL001-EW-100EA 0 CHF
QLAAFIL001-EW-100 QLAAFIL001-EW-1000
Kanülenfilter, Erweka-Stil
Filter Filterrohre
Kanülenfilter werden normalerweise mit Erweka-Tablettenauflösungsbädern für eine große Bandbreite an Porositäten verwendet.