Electronic crimpers and decappers
Lieferant: PerkinElmer
N9304501 N9304500 N9304502 N9304503
PERCN9304501EA 2640 CHF
PERCN9304501 PERCN9304500 PERCN9304502 PERCN9304503
Electronic crimpers and decappers
Crimper, Capper und Decapper
Die hochleistungsfähigen elektronischen Universal-Verschließzangen mit Präzisionssteuerung und veränderbaren Einstellungen für Bördelkappen sind so konzipiert, dass sie mit nur einer Akku-Ladung zahlreiche Verbördelungen ermöglichen.
  • Ca. 1.500 Ladezyklen
  • Direkte Steckverbindung mit der Platine
  • Akku mit integriertem PTC
  • Sehr geringe Selbstentladung
  • Die Verschließzange kann eingesetzt werden, während der Akku lädt
Zertifizierungen: EN62133- und UN DOT-geprüft