Kalibriergewichte, OIML, M1
Lieferant: Sartorius Balances
YCW355-AC-02 YCW325-AC-02 YCW315-AC-02 YCW315-AC-00 YCW325-AC-00 YCW625-AC-02 YCW625-AC-00 YCW355-AC-00 YCW615-AC-00 YCW555-AC-02 YCW555-AC-00 YCW615-AC-02 YCW715-AC-02 YCW715-AC-00 YCW655-AC-02 YCW655-AC-00 YCW425-AC-02 YCW425-AC-00 YCW455-AC-00 YCW415-AC-02 YCW415-AC-00 YCW525-AC-02 YCW525-AC-00 YCW515-AC-02 YCW515-AC-00 YCW455-AC-02
SARBYCW355-AC-02EA 115 CHF
SARBYCW355-AC-02 SARBYCW325-AC-02 SARBYCW315-AC-02 SARBYCW315-AC-00 SARBYCW325-AC-00 SARBYCW625-AC-02 SARBYCW625-AC-00 SARBYCW355-AC-00 SARBYCW615-AC-00 SARBYCW555-AC-02 SARBYCW555-AC-00 SARBYCW615-AC-02 SARBYCW715-AC-02 SARBYCW715-AC-00 SARBYCW655-AC-02 SARBYCW655-AC-00 SARBYCW425-AC-02 SARBYCW425-AC-00 SARBYCW455-AC-00 SARBYCW415-AC-02 SARBYCW415-AC-00 SARBYCW525-AC-02 SARBYCW525-AC-00 SARBYCW515-AC-02 SARBYCW515-AC-00 SARBYCW455-AC-02
Kalibriergewichte, OIML, M1
Gewichte Kalibriergewichte
Die Gewichte bestehen aus poliertem Messing.
Lieferumfang: Werden in Kunststoffboxen mit Schraubverschluss geliefert.