Zentrifugalkonzentratoren, Komplettsysteme und Systempakete, CentriVap®
Lieferant: LABCONCO
7982011 7983014 7982035 7983035 7989601 7989635 7315032 7315030 7315033 7315031 7315062 7315060 7315061 7315063 7995811
531-0223EA 14700 CHF
531-0223 531-0224 LBCP7982035 LBCP7983035 535-0409 LBCP7989635 431-0235 431-0231 431-0237 431-0233 431-0236 431-0232 431-0234 431-0238 LBCP7995811
Zentrifugalkonzentratoren, Komplettsysteme und Systempakete, CentriVap®
Verdampfer Zentrifugalverdampfer
Die CentriVap® Vakuumkonzentratoren sind als Komplettsysteme oder Systempakete erhältlich. Das säurebeständige Modell wird für aggressive Lösungsmittel (TFA, Essigsäure etc.) empfohlen. Andere Modelle sind mit Heat Boost – einer zusätzlichen Heizung – ausgestattet, welche die Kammerwand umgibt, um die Verdampfung von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt weiter zu beschleunigen.
  • Epoxidbeschichtete Aluminium-Kammer
  • Zentrifugation mit Mikroprozessorsteuerung, bis zu 1725 min⁻¹ , und Heizung mit Mikroprozessorsteuerung, bis zu +100 °C
  • Bedienfeld mit Ein-/Aus-Taste, Vorheiztaste, optionaler Heat-Boost-Taste, Parametereinstellung, drei Quick-Start™-Tasten und Quick-Stop™-System
  • Automatisches Vakuum-Entlüftungsventil
  • Breites LCD mit Anzeige von Programmnummer, aktueller und empfohlener Temperatur, Aufheiz- und Zykluszeit sowie der optionalen Heat-Boost-Aktivierung
Bestellinformation: Das CentriVap® Complete™ System ist eine All-in-One-Einheit inklusive Konzentrator, Kühlfalle (−50 °C), Vakuumpumpe, Rotor, und Stroboskop für die Beobachtung der Proben während des Betriebs.
CentriVap® Systempakete sind für spezielle Anwendungen vorgesehen und umfassen Konzentrator, Kühlfalle, chemische Falle mit dazugehöriger Kartusche, Rotor, Schläuche und Fittings. Die Vakuumpumpe wird jedoch zusätzlich benötigt.