Kartuschenfilter, Savana® PTFE
Lieferant: ENTEGRIS
SVES01P01 SVEG020V1
514-0748EA 0 CHF
514-0748 514-0747
Kartuschenfilter, Savana® PTFE
Filter Filterkartuschen
Diese Kartuschenfilter bestehen aus plissierten PTFE-Membranen mit PP-Stützkörpern und bieten Haltbarkeit und Reinheit für die Filtration von Prozessflüssigkeiten in der Elektronikindustrie.
  • Exzellente chemische Verträglichkeit
  • Verwendet für Luftfiltrations-, Stripping- und IPA- oder Lösungsmittelanwendungen in Flachbildschirm- oder Festplattenbranchen
Membran: Hydrophobes PTFE; Medienhalter, äußerer Stützkörper, Endkappen und innerer Stützkörper: PP
Maximale Betriebstemperatur: 90 °C (für Kartusche mit 70 mm Ø, in Wasser); 80 °C (für Kartusche mit 83 mm Ø, in Wasser)
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 4,0 bar bei 25 °C
Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 3,0 bar bei 25 °C
Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.