Kartuschen- und Einwegfilter, QuickChange®
Lieferant: ENTEGRIS
IHAV01PLT IHAZ01PLT IHDZHPS1F
ENTEIHAV01PLTEA 0 CHF
ENTEIHAV01PLT ENTEIHAZ01PLT ENTEIHDZHPS1F
Kartuschen- und Einwegfilter, QuickChange®
Filter Filterkartuschen
Diese Filter bieten eine überlegene Filtration für kritische verdünnte, wässrige und Reinigungsanwendungen mit geringen oder neutralen pH-Werten in fortschrittlichen Technologiebereichen. Die saubere Doppelerfassungsmembran verbessert die Prozessleistung und reduziert On-Wafer-Defekte. Neben der ständig aktiven Sieberfassung von Partikeln sind auch die Mechanismen für eine nicht durch Siebung erfolgende Retention aktiv und erweisen sich am wirkungsvollsten unter Bedingungen mit einem pH-Wert von <3 und ohne Vorhandensein von Tensiden.
  • Hydrophile Membran – kein Befeuchten oder Durchspülen erforderlich
  • Schnelle Entfernung von Partikeln und Kontrolle von Mikroblasen für eine schnellere Badeinrichtung/Systemqualifikation und eine höhere Ausbeute
Membran: Hydrophiles ultrahochmolekulares PE (UPE); Medienhalter, innerer Stützkörper und äußerer Stützkörper: PE-HD
Maximale Betriebstemperatur: 70 °C
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 3,4 bar bei 25 °C
Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 2,1 bar bei 25 °C