SPE-Glassäulen-Prozessoren, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
J.T.Baker®
6998-00EA 1830 CHF
6998-00 7208-00
SPE-Glassäulen-Prozessoren, J.T. Baker®
Vakuumfallen
Bei diesen Säulenprozessoren handelt es sich um speziell entwickelte Vakuumkammern aus Glas, in denen mehrere Proben gleichzeitig bearbeitet werden können. Die Glaskammer ermöglicht jederzeit eine ungehinderte Sicht auf die Proben.
  • Bearbeiten Sie mehrere Proben gleichzeitig
  • Ungehinderte Sicht auf die Proben
  • Speziell konstruierte Vakuumkammern aus Glas
Der SPE-12G-Prozessor ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung von bis zu 12 Proben und umfasst 12 Luer-Anschlüsse, 12 einzelne Durchflusskontrollhähne, 12 Polypropylen-Sammelkanülen, ein Vakuummess- und -steuergerät sowie ein Gestell-Set, das viele verschiedene Glaswaren aufnehmen kann.
Der SPE-24G Prozessor ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 24 Proben in 20 bis 30 Minuten und umfasst 24 Luer-Anschlüsse, 24 einzelne Durchflusskontrollhähne, 24 Polypropylen-Sammelkanülen, ein Vakuummess- und -steuergerät sowie ein Gestell-Set, das viele verschiedene Glaswaren aufnehmen kann.
Lieferumfang: Beide Geräte werden mit einem Vakuumverteiler, einem Probensammelgestell mit drei Stützsäulen, vier höhenverstellbaren Einlegeböden mit Stützklammern sowie einer Bedienungsanleitung geliefert.