Messkolben, Klasse B, weiße Graduierung, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
246703251 246702555 246700957 246701053 246701259 246701456 246707356 246706351 246705458 246704453 246703654 246701756
612-5277EA 73.7 CHF
612-5277 612-5276 612-5271 612-5272 612-5273 612-5274 612-5282 612-5281 612-5280 612-5279 612-5278 612-5275
Messkolben, Klasse B, weiße Graduierung, DURAN®
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit PE Stopfen.
  • mit einer Ringmarke
  • ergonomischer Stopfen
  • gute chemische Beständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
Fehlergrenzen entsprechen der Klasse B, DIN EN ISO 1042.
*Weithals.