Prozess-Waferträger, 200 mm
Lieferant: ENTEGRIS
A192-81M-0215 A192-80M-0215 A200-80MG-0215 A19280MLZ0215
216-1576EA 0 CHF
216-1576 216-1629 216-2375 216-2374
Prozess-Waferträger, 200 mm
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Carrier
PFA, natur.
  • Offene Seitenwände ermöglichen es Lösungen, schnell und gleichmäßig hindurchzufließen
  • Mit niedrigem und hohem Profil erhältlich
  • 'H'-Profil-Schnittstelle zur Verbindung mit Vorrichtungen
  • Positionierungskerben an den unteren Schienen in der Mitte der dreizehnten Tasche
  • Stifte und Vertiefungen auf der oberen Leiste (sofern nicht anders vermerkt)
Diese gegossenen Prozess-Waferträger aus PFA sind für nasschemische Prozessanwendungen konzipiert.
Bitte beachten Die Artikel sind unter Umständen nicht in allen Ländern erhältlich. WeitereMore Product Information