Waferträger, 125 mm
Lieferant: ENTEGRIS
PA18250MB61C02 PA18250MB-0603 A182-50MB-0215 A182-50MC-0215 A182-50M-0215 A182-50MU-0215 PA182-50M-0603
ENTEPA18250MB61C02EA 0 CHF
ENTEPA18250MB61C02 216-1689 216-1572 ENTEA182-50MC-0215 ENTEA182-50M-0215 ENTEA182-50MU-0215 ENTEPA182-50M-0603
Waferträger, 125 mm
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Carrier
Diese 125 mm-Standard-Waferträger sind für optimale Leistung in automatisierten Geräten konzipiert.
Serie 182
Open sidewall style with wraparound wash slots
"H" bar equipment interface
26th slot for identification tag
Capacity: 25
D1 dimension: 14,53 mm
Pocket spacing: 4,76 mm
Pocket flat: 1,52 mm
194 Series
Open sidewall style
'H' bar equipment interface
Locating track notches at the center of the 13th pocket
Pins and holes on the top rail
Capacity: 25
D1 dimension: 14,53 mm
Pocket spacing: 4,76 mm
Pocket flat: 1,52 mm
Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. BitteMore Product Information