Waferträger, 100 mm
Lieferant: ENTEGRIS
A72-40MB-0215 A18239MLB-0215 PA7240MB-61C02 A182-39M-0215 PA18239MLB61C2 A190-40M-0215 PA18239M-61C02 PA72-40MB-0603 PA182-39M-0603 A182-39MU-0215 A7239M060215 PA18239MLC0603 PA18239MLC61C0
216-1632EA 0 CHF
216-1632 ENTEA18239MLB-0215 216-1697 216-1571 216-1674 216-1574 ENTEPA18239M-61C02 ENTEPA72-40MB-0603 ENTEPA182-39M-0603 ENTEA182-39MU-0215 216-1631 ENTEPA18239MLC0603 ENTEPA18239MLC61C0
Waferträger, 100 mm
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Carrier
Diese 100 mm-Waferträger sind für optimale Leistung in automatisierten Prozessen konzipiert. Ideal für die Verarbeitung von LCDs und anderen kleinen Geräten.
72 series
Original linear wafer carrier
Wash openings
'H' bar equipment interface
Pins and holes on top rail
Both end walls have flanges that extend to the bottom of carrier
Serie 182
Design mit offener Seitenwand mit Waschschlitzen
Design mit schützender Seitenwand schützt vor Beschädigung durch Bedienerkontakt
190 series
Optimum performance in centrifugal processing applications
Low contour, open flow sidewall style
'H'More Product Information