Inline-Gasfilter, Wafergard® II F Micro
Lieferant: ENTEGRIS
WG2FT1RF2 WG2FT1RR2 WG2FT1SS2 WGFG01RH2 WG2FT1BW2
ENTEWG2FT1RF2EA 0 CHF
ENTEWG2FT1RF2 ENTEWG2FT1RR2 ENTEWG2FT1SS2 ENTEWGFG01RH2 ENTEWG2FT1BW2
Inline-Gasfilter, Wafergard® II F Micro
Filter Gasfilter
Da sie sowohl für inerte als auch für reaktive Gase empfohlen werden, bieten diese Filter eine hervorragende Kompatibilität mit allen Klassen von Halbleiter-Prozessgasen. Ihr kompakter Durchmesser ermöglicht eine einfache Installation in engen Gasverteilern und -kabinetten.
  • Höchste Partikelfiltration für ultrareine Gasfiltrationssysteme
  • Geringer Druckabfall verringert das Risiko der Kondensation in Gasen mit niedrigem Dampfdruck
  • Im Reinraum hergestellt, geschweißt und getestet
  • PTFE-Membranen bieten hochgradig effiziente Filtration
Filterelement:More Product Information