Präzisionspinzetten, robust, DURAX™
Lieferant: OUTILS RUBIS SA
1-DURAX 00-DURAX 0-DURAX 2A-DURAX 3C-DURAX 3-DURAX 5A-DURAX 5-DURAX 7-DURAX SS-DURAX
OUTI1-DURAXEA 44.4 CHF
OUTI1-DURAX OUTI00-DURAX OUTI0-DURAX OUTI2A-DURAX OUTI3C-DURAX OUTI3-DURAX OUTI5A-DURAX OUTI5-DURAX OUTI7-DURAX OUTISS-DURAX
Präzisionspinzetten, robust, DURAX™
Pinzetten
DURAX™ (martensitischer Stahl).
  • Bis auf 616 Vickers gehärtet: 6 Mal härter als gängiger Stahl
  • Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß: Längere Lebensdauer als gewöhnliche Pinzetten