Flaschen, Weithals, rund, kurze Ausführung, HDPE, mit Schraubverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
304 303 302
LAMA304EA 5.6 CHF
LAMA304 LAMA303 LAMA302
Flaschen, Weithals, rund, kurze Ausführung, HDPE, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Verschluss mit Dichtung
  • Neigung der Schultern garantiert eine komplette Leerung.
  • Für Lebensmittelanwendungen
Zur Lagerung von Flüssigkeiten geeignet. Dank Ihrer reduzierten Höhe können Sie in Schubladen und an sehr niedrigen Orten gelagert werden.