Dieses Gerät ist eine leicht zu bedienender hydraulischer Adhäsionstester, der durch einfaches Drehen der Handkurbel eine zunehmende Zugkraft auf einen Dolly ausübt, der auf der zu testenden Oberfläche haftet. Die Prüfstempelhalterung ist selbstausrichtend, wodurch gewährleistet ist, dass die Abziehkraft stets in einem 90º zur Beschichtung für die Beschichtung übertragen wird, auch bei unebenen Oberflächen. Diese Selbstausrichtungsfunktion ermöglich extrem präzise und reproduzierbare Adhäsionstestergebnisse.
- Tragbares Leichtmetall-Haftzugprüfgerät
- Gerätekoffer passt bequem in das Handgepäck (Größe eines A4-Papierbogens und nur 80 mm dick)
- DFD® Technologie für echte Aufzeichnung der Beschichtungsstärke
- Geeignet für alle Arten von Beschichtungen und für jede Beschichtungsdicke
- Präzisionsmessgerät für genaue Messungen
- Integrierte hydraulische Sicherheitsvorrichtungen für ruck- und driftfreie Genauigkeit
Haftzugfestigkeit: max. 120 mPa; ±1% of F.S.
Zertifizierungen: ISO 4624, EN24624, ASTM D4541
Lieferumfang: PAThandy™ Handkurbel-getriebene hydraulische Zugkraftpumpe, geliefert mit hydraulischem Kabel, PAT-Testkopf 6,3 kN, 5 Testköpfe (Ø 20 mm), HSS-Schneidwerkzeug für Ø 20 mm-Testköpfe, Gerätekoffer (A4-Größe) mit einer schützenden Innenauskleidung und Kalibrierzertifikat.