Waferträger-Griffe, zum Zusammendrücken
Lieferant: ENTEGRIS INC
A72-40-03-0215 A72-40-06-0215
ENTEA72-40-03-0215EA 0 CHF
ENTEA72-40-03-0215 ENTEA72-40-06-0215
Waferträger-Griffe, zum Zusammendrücken
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Carrier
Diese Waferträger-Griffe sind für Anwendungen mit längeren Vorlaufzeiten konzipiert.
  • Attaches to the notches on both end walls of carrier
  • Compatible with all 'M' style wafer carriers