Adhäsions-Objektträger, X-tra®
Lieferant: Leica
X-tra®
LEIH3800200AEEA 29.1 CHF
LEIH3800200AE
Adhäsions-Objektträger, X-tra®
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Die X-tra® Objektträger unterstützen das Anhaften von Gewebeabschnitten und zytologischen Präparaten.
  • Hochwertiges Material, für Objektträgerdrucker geeignet
  • Auf 45° abgeschrägte Kanten für weniger Glasbruch und Splitter
  • Permanent positiv geladene Oberfläche: kein Bedarf an zusätzlichen Klebstoffen