Industriehandschuhe, Nitrile Knitwrist, A300
Lieferant: Portwest
A300NARL A300NARXL A300NARM
PRTWA300NARLEA 44.1 CHF
PRTWA300NARL PRTWA300NARXL PRTWA300NARM
Industriehandschuhe, Nitrile Knitwrist, A300
Handschuhe
Diese vollständig mit Nitril beschichteten Strickbund-Handschuhe mit Jerseyfutter wurden für Anwendungen konzipiert, die zusätzliche Abriebfestigkeit erfordern.
  • Robuste Nitrilbeschichtung verhindert das Eindringen von Fett, Öl und Wasser
  • Baumwollfutter für Tragekomfort
Geeignet für die Abfallentsorgung, Versorgung und Wartung.
EN 388 (4111)
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4111X).