HPLC-Säulen, LC-ABZ, Supelco®
Lieferant: Merck
59142 59142C40 59140-U 59544-U 59545-U 59610 59611 59141 59142C30
59142.EA 974 CHF
59142. 59142C40 59140-U 59544-U 59545-U 59610. 59611. 59141. 59142C30
HPLC-Säulen, LC-ABZ, Supelco®
Chromatographiesäulen
Die LC-ABZ-Phase verfügt über eine einzigartige Deaktivierungstechnologie, die eine hervorragende Umkehrphasenleistung für basische Verbindungen sowie für saure, polar neutrale und unpolare Verbindungen bietet.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable