E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
R6831-00 R6831-02
R6831-00EA 42.5 CHF
R6831-00 R6831-02
E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® MicroElute Total RNA Kit bietet eine schnelle und einfache Methode zur Isolierung von bis zu 50 µg Gesamt-RNA aus kleinen Mengen an kultivierten eukaryotischen Zellen, Geweben wie lasergeschnittenen Proben (LDS) oder Feinnadelaspiraten (FNA). Normalerweise können bis zu 5×10⁵ eukaryotische Zellen oder 5 mg Gewebe in einem einzigen Experiment verwendet werden, je nach Art des Gewebes. Dieses Kit ermöglicht die Verarbeitung von einer oder mehreren Proben in weniger als 30 Minuten. Es sind keine Phenol-/Chloroformextraktionen und zeitaufwändige Arbeitsschritte wie die CsCl-Gradienten-Ultrazentrifugation erforderlich, und auch die Fällung mit Isopropanol oder LiCl entfällt. Aufgereinigte RNA kann mit 10 bis 15 µl nukleasefreiem Wasser eluiert werden. Die aufgereinigte RNA ist bereit für die meisten Folgeanwendungen wie RT-PCR, Northern Blotting, Poly A+ Aufreinigung, Nukleaseschutz und In-vitro-Translation.