E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Das E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit bietet eine neuartige und zuverlässige Methode zur Isolierung von bis zu 200 µg Plasmid-DNA in weniger als 60 Minuten. Das Kit kombiniert die HiBind® Membrantechnologie mit der bewährten Konsistenz der alkalischen SDS-Lyse von bakteriellen Zellen, um hochwertige Plasmid-DNA zu erzeugen. Die DNase/RNase-freien HiBind® DNA-Midi-Säulen funktionieren durch Entfernung der zeitraubenden Phenol-Chloroformextraktionen und Alkoholfällungen. Die Aufreinigung von Plasmid mit dem E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit erfolgt nach einem einfachen, aus Binden, Waschen und Eluieren bestehenden Verfahren, was die Verarbeitung mehrerer Proben ermöglicht. Zwar variiert die Ausbeute je nach Anzahl der Plasmidkopien, E. coli-Stränge und Wachstumsbedingungen, 50 ml eines über Nacht angesetzten LB-Mediums ergeben jedoch normalerweise 200 µg High-Copy Plasmid-DNA. Bei der Arbeit mit Low-Copy-Plasmiden kann das Anfangskulturvolumen auf bis zu 100 ml erhöht werden. Die hochwertige DNA kann sofort für routinemäßige molekularbiologische Anwendungen wie automatische fluoreszendierende Sequenzierung, Restriktionsenzymverdau und Transfektionsprüfung verwendet werden.
- Aufreinigung von Plasmid-DNA in <60 Minuten
- Keine Phenol-/Chloroformextraktionen
- DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen