Bechergläser, niedrige Form, mit Ausguss
Lieferant: ProQuarz
QUTW1202EA 281 CHF
QUTW1202
Bechergläser, niedrige Form, mit Ausguss
Becher
Quarzglas.
  • Hohe Resistenz gegen Thermalschock bei niedriger thermischer Ausdehnung
  • Hohe Übertragung vom UV bis zum IR Spektrum
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit und Reinheit
  • Hohe elektrische Isoliereigenschaften
  • Hoher Widerstand gegen Strahlung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und Erweichungstemperatur
Die Kombination aus besonderen thermischen, elektrischen, chemischen, mechanischen und optischen Eigenschaften in einem Material macht Quarzglas unersetzlich bei hochtechnologischen Anwendungen.