Selbstauswringende Schwammroller-Mopps für Reinräume, Roll-O-Matic®
Lieferant: Vileda Professional
Roll-O-Matic®
141-1440EA 419 CHF
141-1440 141-1441 141-1439 129-0195 129-0270 129-0271 VILE119658_U 129-0194 VILE119654 VILE119657 VILE119656 VILE119658
Selbstauswringende Schwammroller-Mopps für Reinräume, Roll-O-Matic®
Mopps
Der Roll-O-Matic® ist das ideale Werkzeug für die Reinigung oder Desinfektion von Böden, Wänden und Decken in hygieneempfindlichen Bereichen.
Er verfügt über einen Auswringmechanismus und wird am besten mit dem für die Reinigung und Desinfektion empfohlenen „Ziehen und Anheben“-Verfahren verwendet. Er ist einfach zu bedienen und macht unhandliche und teure Wringer überflüssig.
  • Integrierter Auswringmechanismus zur Verwendung mit der „Pull and Lift“-Methode
  • Farbige Clips auf den Stielen ermöglichen die farbige Kennzeichnung von Geräten
  • Der Stiel aus Edelstahl kann gammasterilisiert und autoklaviert werden
  • Gerades Kopfdesign ermöglicht die beidseitige Benutzung des Moppkopfs
Die Roll-O-Matic® Mopps aus Aluminium und Edelstahl sind ideal, wenn Sie einen Mopp zum Aufbringen von Desinfektionsmitteln, Reinigen von Oberflächen oder Aufsaugen von Flüssigkeiten in Produktions- und kontrollierten Umgebungen suchen. Die Roll-O-Matic® Mopps aus Aluminium (erweiterbar) und Edelstahl sind beständig gegen wiederholte Autoklavierzyklen und die ständige Exposition mit gängigen Chemikalien und Desinfektionsmitteln in kontrollierten Umgebungen.
Roll-O-Matic® Moppkopf-Nachfüllpackungen verfügen über neue Schaumstoffe speziell für kontrollierte Umgebungen, die 25% mehr Flüssigkeit absorbieren und 2× mehr Flüssigkeit freigeben als ähnliche Schaumstoffe. Vollständig autoklavierbar, beständig gegen Gamma- und EtO-Sterilisation. Jede Nachfüllpackung ist einzeln verpackt und chargenkontrolliert.