Analysenwaagen, Adventurer
Lieferant: OHAUS
30100620 30100622 30100621 30122610 30122657 30122611 30122612 30122613
611-3744EA 3550 CHF
611-3744 611-3791 611-3745 611-3213 611-3222 611-3214 611-3215 611-3216
Analysenwaagen, Adventurer
Waagen
Diese Waagen mit mehreren unkomplizierten Wägefunktionen bieten dem Anwender schnelle, genaue Ergebnisse für Routinewägungen und Messvorgänge. Anwendungen umfassen Wägen, Rezepturen, Kontrollwägen und Prozentwägen. Stabilisierungszeiten von weniger als drei Sekunden.
  • Stabilität, Genauigkeit und Schnelligkeit
  • Farb-Touchscreen (109 mm) mit breitem Betrachtungswinkel für schnellen Zugriff auf die neun Anwendungsmodi
  • Zwei USB-Anschlüsse (vorne und hinten) mit GLP/GMP-Verfolgung
  • Zweiteilige Windschutz-Seitenscheiben bieten guten Zugang und reduzieren den Platzbedarf bei offenen Türen
  • Auswahl an Waagen mit ausschließlich externer Kalibrierung oder mit AutoCal™ als zusätzliche Funktion
Bestellinformation: Für die vollständige Palette an verfügbarem Zubehör wenden Sie sich bitte an Avantor.
Lieferumfang: Wird mit Netzadapter geliefert.
Bitte beachten Modelle mit dem Suffix /E sind nur für eine externe Kalibrierung geeignet.