E.Z.N.A.® blood RNA kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
R6814-01 R6814-00
R6814-01EA 407 CHF
R6814-01 R6814-00
E.Z.N.A.® blood RNA kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Blood RNA Kit ist für die Isolierung der intrazellulären Gesamt-RNA aus bis zu 1 ml frischem oder gefrorenem Vollblut konzipiert, das mit einem gängigen Antikoagulans wie Heparin, EDTA oder Säure-Citrat-Dextrose behandelt wurde. Das Verfahren entfernt Kontaminanten und Enzyminhibitoren vollständig und macht die Isolierung der Gesamt-RNA schnell, bequem und zuverlässig. Rote Blutkörperchen werden selektiv lysiert und weiße Blutzellen werden durch Zentrifugation gesammelt. Nach der Lyse der weißen Blutzellen unter denaturierenden Bedingungen, die die RNase inaktivieren, wird das Lysat mit einer Homogenisator-Zentrifugensäule homogenisiert. Die Probe wird anschließend auf eine HiBind® Zentrifugensäule geladen. Zelluläre Rückstände und andere Kontaminanten wie Hämoglobin werden wirksam entfernt und qualitativ hochwertige RNA wird schließlich in mit DEPC behandeltem Wasser eluiert.