Digitale Handmikroskope, Dino-Light Medical, CapillaryScope
Lieferant: Dino-Lite / IDCP B.V.
MEDL4N5 MEDL4N5PRO MEDL4NPRO
630-2614EA 756 CHF
630-2614 IDCPMEDL4N5PRO IDCPMEDL4NPRO
Digitale Handmikroskope, Dino-Light Medical, CapillaryScope
Mikroskope
Diese Handmikroskope sind für die Untersuchung der Kapillaren (winzige Blutgefäße) der Haut am Nagelrand konzipiert. Die Geräte können die Kapillaren in starker Vergrößerung darstellen, sowie die Abnahme der Kapillaren, Knotenbildung in den Kapillaren und Blutungen. Anhand dieser Informationen können Ärzte den Zustand der Blutgefäße im übrigen Körper diagnostizieren.
  • Bilder können als Standbilder oder Videos aufgenommen und auf jedem digitalen Medium gespeichert werden
  • Vergrößerungen von 200 und etwa 500-fach gewährleisten die Gewinnung klarer Bilder