VWR®, Thermocycler
Lieferant: VWR Collection
732-2548EA 6880 CHF
732-2548 732-2549 732-2550 732-2551 732-2552 732-2554 732-2555 732-2914 732-2915
VWR®, Thermocycler
PCR-Cycler
Die VWR® Thermocycler Familie verbindet hohe Produktqualität mit einem umfassenden Sortiment an Blockformaten. Der UNO Cycler bietet dem Anwender eine leistungsstarke, aber dennoch einfach zu bedienende Softwareschnittstelle und nutzt die gleiche Plattform für 96-Well- und 384-Well-Platten. Der Doppio, mit zwei unabhängigen 48-Well-Hochgeschwindigkeitsblöcken in einem System, bietet maximale Flexibilität bei minimalem Platzbedarf.
  • Hervorragende Leistung: Thermoplatte mit beeindruckenden thermischen Eigenschaften; leistungsstarke Peltier-Elemente mit Long-Life-Technologie; Kühlkörper mit Ventilator und Magnetlager ermöglichen eine schnelle Steuerung von Temperaturänderungen von bis zu 5 °C/s
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse: 8, 2×8 oder 16 Peltier-Elemente steuern die Temperatur Reihe für Reihe, sodass eine ausgezeichnete Homogenität des Blocks von ±0,2 °C erreicht wird und die Auswahl der absoluten linearen Gradienten und individuelle Spursteuerung ermöglicht wird
  • Einfach zu verwenden: Gestochen scharfes, klares TFT-Display und intuitive „Bildschirm“-Befehle
  • Datenkontrolle: bis zu 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux), Fernbedienung und Überwachung von Instrumenten über PC-Software, MP3-Signaltöne, Benutzeraufrufe über E-Mail- und Primary/Replica-Steuerung
Alle Systeme umfassen eine einfach zu bedienende PC-Software zur Fernbedienung und Überwachung von Instrumenten, sowie zum Erstellen von PCR-Protokollen auf dem PC.
FlexGradient Technologie (Option nur für UNO und DOPPIO): Wenn Sie die Temperatur der 8 Reihen jeweils einzeln steuern, können Sie zwischen einem vollkommen linearen Temperaturgradienten (ideal für PCR-Optimierung) oder der unabhängigen Spursteuerung (ideal für die Nutzung von verschiedenen Primerpaaren im selben Durchlauf) wählen.
System-Tools auf Knopfdruck: Grafische oder tabellarische Programmierung, 'Global Program Ramp', 'Gradient Control', 'Tube Control', Emulationsmodus, Online-Hilfe, 'Schnellstart'-Funktion und 'Power Fail Denaturation' für automatischen Neustart nach einem Stromausfall.
Hochspezielle Fernbedienung: Modernste Technologie, mit VWR 'PCR Cycler Master Software' von VWR; erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail oder verwenden Sie den MP3-Player des Systems.
Emulationsmodus: Zur einfachen Übertragung von PCR-Protokollen.
Entwickelt und hergestellt in Deutschland gemäß ISO 9001, kalibriert und gewartet gemäß NIST Standards und unterstützt durch mehr als 20 Jahre Erfahrung und Know-how im Cycler-Bereich.