Desinfektionsmittel-Sprühflaschen, Cutasept G
Lieferant: Hartmann
BODL975052EA 0 CHF
BODL975052 HART980367
Desinfektionsmittel-Sprühflaschen, Cutasept G
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Cutasept® G wird im operativen Bereich zur präoperativen Hautdesinfektion und gleichzeitigen Markierung des Desinfektionsfeldes verwendet.
100 g Lösung enthalten: 2-Propanol 63,0 g (72 Vol.%), Benzalkoniumchlorid 0,025 g mit gereinigtem Wasser und Farbstoffe Gelborange S (E110), Chinolingelb (E104), Brillantschwarz (E151).
Bakterizid, fungizid, tuberkulozid und viruzid gegen umhüllte Viren.
Anwendungsbereiche: Vor Injektionen, Katheterisierungen, Punktionen, Blutentnahmen sowie kleinen medizinischen Eingriffen.
Bitte beachten Warnhinweise: Nicht geeignet zur Desinfektion von großen, offenen Wunden und Schleimhäuten, keine Hautbenetzung unter Blutleeremanschetten, Flüssigkeitsansammlungen und Kontakt mit Augen vermeiden.