Fittings, geflanscht, Omni-Lok™
Lieferant: OMNIFIT
008NF16-YC5B 008NF16-YC6B 008NF32-YC5B 008NF32-YC5M 008NF32-YC6B 008NF32-YL5B 008NF16-YC5G
OMNI008NF16-YC5BEA 71.9 CHF
OMNI008NF16-YC5B OMNI008NF16-YC6B OMNI008NF32-YC5B OMNI008NF32-YC5M OMNI008NF32-YC6B OMNI008NF32-YL5B OMNI008NF16-YC5G
Fittings, geflanscht, Omni-Lok™
Fittings und Verbinder
Geflanschtes Schlauchsystem für kostengünstige Niederdruckverbindungen. Eine Flanschscheibe wird zwischen Flansch und Fittingschraube platziert. Verschraubt man nun die Fittingschraube in einen Flachboden-Port, wird der Flansch gegen den Portboden gedrückt und dichtet das System ab.
  • Druckfest bis 250 psi
  • Für halbstarre Schläuche und ¼"-28 UNF Flachboden-Ports
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable