Flaschen, Enghals, rund, PS, mit Tauchrohr, Corning®
Lieferant: Corning
11681 11680 11650 11651 11655 11656 11666 11665
CORN11681EA 1240 CHF
CORN11681 CORN11680 CORN11650 CORN11651 CORN11655 CORN11656 CORN11666 CORN11665
Flaschen, Enghals, rund, PS, mit Tauchrohr, Corning®
Flaschen Kunststoffflaschen
Polystyren, klar, mit HDPE-Schraubverschluss.
  • Einfacher, aseptischer Transfer von Flüssigkeiten
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Sterile, double-bagged and preassembled. The preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0,2 µm filter. The other port is heat sealable flexible tubing, ends in a male MPC or male luer lock connection.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung RECs, ISO 14001 - Kennebunk