Flammenphotometer, Modell 360
Lieferant: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
36000009 36000209
SHEW36000009EA 6880 CHF
SHEW36000009 SHEW36000209
Flammenphotometer, Modell 360
Spektrophotometer und Photometer Flammenphotometer
Der Einkanal-Flammenphotometer wurde speziell für die Analyse von fünf Elementen (Na, K, Li, Ca und Ba) entwickelt. Die ergonomische Gestaltung mit Frontlader, freiem Probenarbeitsbereich und herausnehmbarem Einsatz ermöglicht die leichte Reinigung.
  • Automatische Zündung und Flammenoptimierung
  • Die Sicherheitsfunktionen umfassen einen ausfallsicheren Flammenmelder und Abschaltung und einen Indikator für niedrigen Luftdruck
  • Hohe Empfindlichkeit mit präziser manueller Steuerung der Luftzufuhr und stabilem Flammenbild
  • Indikatoren an der Vorderseite zeigen den