Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Lieferant: Brand
2.37053 2.37052 2.37051 2.37049 2.37050
BRND2.37053EA 83.4 CHF
BRND2.37053 BRND2.37052 BRND2.37051 BRND2.37049 BRND2.37050
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand.
  • Justiert auf ‘In’
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Lieferung aus einer Charge, inklusive Chargenzertifikat
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042