Trockenblock-Thermostat für Küvetten, LT 200
Lieferant: Hach
LTV0829910002 LTV0829921002 LTV0829951002 LTV0829923002
705-2044EA 1870 CHF
705-2044 705-0856 705-0902 705-0901
Trockenblock-Thermostat für Küvetten, LT 200
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Bei der Bestimmung vieler wichtiger Parameter ist ein Aufschluss zur Probenvorbereitung notwendig. Der Thermostat LT 200 ergänzt bei diesen Parametern das LANGE Küvetten-Testsystem in idealer Weise. Zwei getrennt kontrollierbare Heizblöcke ermöglichen zeitgleich Aufschlüsse von Küvetten und Reaktionsgläsern bei identischen oder verschiedenen Temperaturen und Zeiteinstellungen. Der LT 200 verfügt über einen digitalen Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal. Zwei transparente Spritzschutzhauben verschließen den Thermostat während des Heizbetriebs. Der integrierte ÜberhitzungsschutzMore Product Information